Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Mechero TECLU
Conduct experimentation at hotter temperatures with the Usbeck Laborgeraete™ Teclu Burner. It is available for use with natural gas and propane, with achievable temperatures up to 1600°C.
43.80€ - 52.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mechero TECLU |
---|---|
Diámetro (métrico) | 17 mm (Head) |
Diámetro exterior del tubo de mezcla (métrico) | 14 mm |
Altura (métrico) | 165 mm |
N.° por paquete | 1 unidad |
Alertas:
Burners according to DIN 30665 cannot be switched off completely. A small flame remains burning even if needle valve or stop cock are turned off. The gas flow shall be disconnected by means of the central stopcock in the laboratory.
Código de producto | Marca | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10671442
|
Usbeck Laborgeraete™
1210 |
Gas natural |
43.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10702312
|
Usbeck Laborgeraete™
1221 |
Propano |
52.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Air regulation
- Needle valve
- Variant of Bunsen burner
Especificaciones
Mechero TECLU | |
14 mm | |
1 unidad |
17 mm (Head) | |
165 mm | |
260 g |