Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad Teclu con conexión NF, abertura de 13 mm
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
126.00€
Especificaciones
Tipo de producto Quemador de seguridad Teclu
Diámetro (métrico) 13 mm
Para utilizar con (aplicación) Vidrierías y soldaduras
Altura (métrico) 150 mm
N.° por paquete 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de gas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de gas Precio Cantidad y disponibilidad  
11725416
Ver documentos
Fisherbrand™
4010/1TCBSP
Butano, propano, LPG
126.00€
cada uno
11795406
Ver documentos
Fisherbrand™
4010/2TCBSP
Gas natural, metano
126.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Características de seguridad incluidas en el quemador
  • Para su uso con gas natural/metano o butano/propano
  • Abertura con 13 mm de diámetro
  • Con válvula de aguja de control de gas
  • Se incorpora una cámara mezcla cónica especialmente diseñada que permite al quemador emitir una llama muy caliente
  • Adecuado para trabajos de vidrio y soldadura
  • La mezcla de gas y aire se regula ajustando la rueda estriada por debajo del tubo
Especificaciones
Especificaciones
Quemador de seguridad Teclu
Vidrierías y soldaduras
1 unidad
13 mm
150 mm