Learn More
Fisherbrand™ Quemadores de seguridad de gas licuado Bunsen con conector Tétine
Se suministra con un dispositivo de fallo de llama que detiene el suministro de gas al quemador en unos 20 segundos tras el apagado de la llama.
116.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Quemador de seguridad Teclu |
---|---|
Diámetro (métrico) | 13 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Vidrierías y soldaduras |
Altura (métrico) | 150 mm |
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de gas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12872144
|
Fisherbrand™
4010/2TC |
Gas natural, metano |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11709787
|
Fisherbrand™
4010/1TC |
Butano, propano, LPG |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Pico Téclu φ 13mm
- Ancho disco pulido con moleta
- Válvula de punzón
- Regulación de aire por disco adornado con moleta
- Pico Téclu seguridad
Especificaciones
Quemador de seguridad Teclu | |
Vidrierías y soldaduras | |
1 unidad |
13 mm | |
150 mm |