Learn More
Robin™ Baño de agua de teflón
Utilice el baño de agua de teflón para incubar muestras en ácidos/bases o agua de mar a una temperatura constante durante un largo periodo de tiempo. Adecuado para matraces, frascos y gradillas.
923.00€ - 1780.00€
Especificaciones
Intervalo de temperatura | De 5 °C a 100 °C |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Resolución de temperatura | 1°C |
Tensión | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11949687
|
Robin™
PE841 |
5 L |
923.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11959687
|
Robin™
PE830 |
11 L |
1370.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11969687
|
Robin™
PE810 |
26 L |
1780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Depósito de PTFE al baño María de +100 °C- Depósito de PTFE para ácidos/bases y agua de mar
- Volumen de 5 a 26 l
- Alcanza el punto de ebullición
- Regulación desde la temperatura ambiente (+5 °C) hasta los +100 °C
- Visualización del punto de ajuste mediante el potenciómetro graduado, resolución de 1 °C
- Seguridad de sobrecalentamiento
- Fijado en +130 °C, por termofusible
- Depósito recubierto de teflón
- Esta es la única protección contra productos químicos corrosivos: ácidos, bases, también adecuada para el agua de mar
- La capa de PTFE de 40 m elimina los efectos de la electrólisis en las paredes del depósito
- No funciona en seco
- El uso del baño con productos corrosivos debe realizarse bajo una campana extractora
- Fuente de alimentación de 230 V, 50 Hz
- Baño analógico
Especificaciones
De 5 °C a 100 °C | |
1°C | |
50 Hz |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
230 V |