Learn More
Corning™ Tubos de succión telescópicos
Tubos de succión telescópicos Corning™ para la dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
24.15€ - 53.12€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de succión telescópico |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | ISO 8655 |
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16862110
|
Corning™
6867 |
De 2,5 a 10 ml |
24.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16872110
|
Corning™
6868 |
De 25 a 100 ml |
53.12€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Tubo de succión
- Para usar con dispensador de parte superior de frasco
Especificaciones
Tubo de succión telescópico | |
Esterilizable en autoclave | |
ISO 8655 | |
Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes |