Learn More
Ácido telúrico dihidrato, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357787
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 13451-14-4 | H6O6Te | 229.64 g/mol
Telluric acid dihydrate is used in the preparation of tellurium nanorods through hydrazine-driven reduction, which finds application in solar cells, thermoelectric and topological insulators. It is also involved in the preparation of tellurium metal by reacting with the solution of potassium thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13451-14-4
Fórmula molecular H6O6Te
Peso molecular (g/mol) 229.64
Número MDL MFCD00150387
Clave InChI VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Especificaciones
Punto de ebullición 160°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Telluric acid dihydrate
Punto de fusión 136°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.64 (193.61 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.158
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Telluric acid dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .