Learn More
Telurio, 99,8 %, (base de trazas metálicas), polvo, malla -200, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 990.0°C |
Nombre del producto químico o material | Tellurium |
Punto de fusión | 450.0°C |
Color | Negro a gris |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% |
Fieser | 15,298 |
Índice Merck | 15, 9263 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4,hno3 and koh,insoluble in benzene and carbon disulfide |