Learn More
Bromuro de telurio(IV), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384879
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-27-3
Fórmula molecular Br4Te
Peso molecular (g/mol) 447.22
Número MDL MFCD00049575
Clave InChI PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
PubChem CID 82311
Nombre IUPAC Tetrabromo-utilo-tellano
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 420°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Tellurium (IV) bromide
Punto de fusión 380°C
Forma física Cristalino malla - 4
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Índice Merck 14,9125
Información de solubilidad Decomposes in water forming TeO2 and HBr
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.27
Porcentaje de pureza 99.9%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.31 g/mL at 15°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tellurium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tellurium bromide