Learn More
Óxido de telurio(IV), 99,995% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311868
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7446-07-3
Specifications
Nombre del producto químico o material Tellurium(IV) oxide
Punto de fusión 733°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995% metal basis
Fórmula molecular O2Te
Número MDL MFCD00011263
Sinónimo tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
Información de solubilidad Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
Clave InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Te]=O
Nombre IUPAC dióxido de telurio
Peso molecular (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6
Olor Odorless
Densidad 5.8
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.