Learn More
Carga de telurio, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319867
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium
Color Plata-blanco
Forma física Carga, 2-5 mm de diámetro
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9999% (Metals basis)
Olor Odorless
Aspecto Silvery-white shot
Densidad 6.24g/cm3