Learn More
Thermo Scientific™ Papel para registrador gráfico de temperatura, de - 40 °C a 25 °C
Utilice el papel para registrador gráfico de temperatura Thermo Scientific™ para registradores gráficos circulares de temperatura de 7 días.
Marca: Thermo Scientific™ 7289
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice el papel para registrador gráfico de temperatura Thermo Scientific™ para registradores gráficos circulares de temperatura de siete días.
- 15,2 cm (6 ″) de diámetro
- Para uso en registradores gráficos independientes y montados en panel
Especificaciones
Papel para registrador gráfico | |
Independiente | |
Encargado de archivos | |
6 pulg |
De - 200 °C a 0 °C | |
Registradores gráficos independientes y montados en panel | |
7 días | |
15,2 cm |