Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos de temperatura
Registre un historial de siete días en gráficos de 15,2 cm (6 pulg) mediante registradores gráficos de temperatura Thermo Scientific™ para su uso en la mayoría de los congeladores y refrigeradores.
2844.15€
Especificaciones
Descripción | Registrador gráfico de días |
---|---|
Tiempo contención estático | 7 días |
Diámetro (imperial) | 6 in |
Diámetro (métrico) | 15,2 cm |
Opciones de vigilancia | Grabadora |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Intervalo de temperatura | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Intervalo de temperatura | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10761863
|
Thermo Scientific™
6383-6 |
Congeladores de -140 °C y -150 °C | De -100 °C a 0 °C | Independiente |
2844.15€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Registre un historial de siete días en gráficos de 15,2 cm (6 pulg) mediante registradores gráficos de temperatura Thermo Scientific™ para su uso en la mayoría de los congeladores y refrigeradores. Estos registradores son ideales cuando los ultracongeladores deben cumplir ciertos requisitos normativos y de validación.
Características:- Los registradores gráficos de siete días registran temperaturas de entre - 100 y 0 °C (entre - 40° y + 38° en 6183-7).
- Gráfico de 15,2 cm (6 pulg)
- Usan papel sensible a la presión, no necesitan tinta.
- El modelo independiente debe de ser instalado en el cliente por un profesional cualificado.
- El modelo montado en panel se instala en fábrica; solicítelo al comprar un refrigerador o un congelador.
Información para pedidos:
Se comercializan con distintas tensiones; especifique la tensión al realizar el pedido.
Incluye:
Paquete de 50 gráficos
Especificaciones
Registrador gráfico de días | |
6 in | |
Grabadora |
7 días | |
15,2 cm |