Learn More
SI Analytics™ Camisa de estabilización de temperatura
La camisa de estabilización de temperatura SI Analytics™ permite la estabilización de la temperatura de los viscosímetros Ubbelohde con termostatos de circulación.
Marca:  SI Analytics™ 285405508
565.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10761201
  • 600.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Usar con un rango de temperatura de 0 a 180 °C
  • Incluye placa de soporte y cierre de liberación rápida NW 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Camisa de estabilización de temperatura
Viscosímetro
Viscosímetro
De 0 °C a 180 °C