Learn More
Bromuro de terbio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049189
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00049571
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) bromide hydrate
Punto de fusión 170°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.65 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™