Learn More
Cloruro de terbio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388818
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 10042-88-3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-88-3
Fórmula molecular Cl3Tb
Peso molecular (g/mol) 265.28
Número MDL MFCD00011258
Clave InChI GFISHBQNVWAVFU-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC trichloroterbium
SMILES Cl[Tb](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) chloride
Punto de fusión 588°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -250
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,9157
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.29
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Terbium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Terbium chloride