Learn More
Fluoruro de terbio(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326258
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13708-63-9
Fórmula molecular F3Tb
Peso molecular (g/mol) 215.92
Número MDL MFCD00049572
Clave InChI LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) fluoride
Punto de fusión 1172°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.92
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic