Learn More
Óxido de terbio(III,IV), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7232626
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
CAS: 12037-01-3 | Tb{4}O{7}
El óxido de terbio(III,IV) actúa como precursor para la preparación de otros compuestos de terbio. Se utiliza como catalizador redox en reacciones que implican oxígeno. Puede liberar oxígeno a altas temperaturas. Encuentra aplicaciones en la fabricación de vidrio, óptica y cerámica. Las nanopartículas de óxido de terbio se utilizan como reactivos analíticos para la determinación de fármacos en los alimentos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 2340°C
CAS 12037-01-3
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular Tb{4}O{7}
Porcentaje de pureza 99.9%