Learn More
Oxalato de terbio(III) decahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11362548
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51373-66-1
Fórmula molecular C6O12Tb2
Peso molecular (g/mol) 581.905
Número MDL MFCD00748140
Clave InChI JZNKXIAEFQDQDF-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo terbium iii oxalate, diterbium trioxalate, edioic acid, terbium 3 salt 3:2, oxalate; terbium 3+, ethanedioic acid, terbium 3+ salt 3:2, acmc-1cs38, terbium, mu-ethanedioato 2--kappao1,kappao2':kappao1',kappao2 bis ethanedioato 2--kappao1,kappao2 di
PubChem CID 164770
Nombre IUPAC oxalato;terbio(3+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Tb+3].[Tb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium(III) oxalate decahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Tb2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 762.06 (581.91 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™