Learn More
Sulfato de terbio(III) octahidrato, 99,995 % (base metálica)
Código de producto. 11420820
2 g, 2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13842-67-6
Fórmula molecular Tb2(SO4)3·8H2O
Número MDL MFCD00149872
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terbium (III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 360°C (in -8H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 750.19 (606.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
Título del producto
Sulfato de terbio(III) octahidrato, 99,995 % (base metálica) >