Learn More
Sulfato de terbio (III) octahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Terbium(III) sulfate octahydrate |
Punto de fusión | 360°C (in -8H2O) |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 50 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 750.19 (606.05 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Grado | Reacton™ |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de terbio (III) octahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido