Learn More
Tereftalamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15498807
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6051-62-3
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.194
Número MDL MFCD00174328
Clave InChI JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide
PubChem CID 606612
Nombre IUPAC N-[amino-[4-[amino(nitroso)metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]hidroxilamina
SMILES C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Terephthalamidoxime
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%