Learn More
Ácido tereftálico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
24.85€ - 523.00€
CAS | 100-21-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6O4 |
Peso molecular (g/mol) | 166.132 |
Número MDL | MFCD00002558 |
Clave InChI | KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene |
PubChem CID | 7489 |
ChEBI | CHEBI:15702 |
Nombre IUPAC | ácido tereftálico |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11493950
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12527.30 |
250 g |
24.85€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484184
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12527.36 |
500 g |
40.10€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494184
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12527.0C |
10,000 g | N/A | ||||||
Descripción
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido tereftálico se utiliza en las obras de estructura orgánica de metal. El ácido tereftaáico se utiliza principalmente para fabricar resinas y fibras de tereftalato de polietileno (PET), fibras de poliéster, películas, resinas de estado sólido de tereftalato de polietileno y resinas de ingeniería de tereftalato de polietileno.
Solubilitly
Soluble en agua (0,017 g/l a 25 °C)
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Debe almacenarse y usarse en fundido.
100-21-0 | |
166.132 | |
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N | |
7489 | |
ácido tereftálico |
C8H6O4 | |
MFCD00002558 | |
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene | |
CHEBI:15702 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O |
Especificaciones
Terephthalic acid | |
402°C (sublimation) | |
260°C (500°F) | |
C8H6O4 | |
1909333 | |
p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene | |
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N | |
ácido tereftálico | |
7489 | |
166.13 |
100-21-0 | |
1.51 | |
Odorless | |
MFCD00002558 | |
14,9162 | |
slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C) | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O | |
166.132 | |
CHEBI:15702 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335-H500.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-830-0
missing translation for 'rtecsNumber' : WZ0875000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes