Learn More
Cloruro de tereftaloil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Terephthaloyl chloride acts as a monomer with p-phenylenediamine used in the preparation of polymer viz. poly paraphenylene terephthalamide. It is an active component in performance polymers and aramid fibers, which gives flame resistance, chemical resistance, temperature stability, light weight, and very high strength. It is also used as an effective water scavenger, utilized to stabilize isocyanates and urethane prepolymers. Further, it is used in the preparation of liquid crystalline thermosets by thermal cyclotrimerization of dicyanate compounds of ring substituted bis(4-hydroxyphenyl) terepthalates. In addition to this, it is involved in the condensation reaction with difunctional alfa, μ-diaminopolystyrene to get chain-extended polystyrene containing amide bonds along the polymer backbone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de tereftaloil actúa como monómero con p-fenilendiamina utilizada en la preparación de polímero, es decir, poliparafenileno tereftalamida. Es un componente activo en polímeros de rendimiento y fibras de aramida, que da resistencia a la llama, resistencia química, estabilidad de temperatura, peso ligero, y muy alta resistencia. También se utiliza como un eficaz eliminador de agua, utilizado para estabilizar los isocianatos y los prepolímeros de uretano. Además, se utiliza en la preparación de termoestables cristalinos líquidos mediante ciclotrimerización térmica de compuestos dicianato de bis(4-hidroxifenil) tereptalatos de anillo sustituido. Además de esto, está involucrado en la reacción de condensación con alfa disfuncional µ-diaminopoliestireno para obtener enlaces de poliestireno de cadena extendida que contienen amida a lo largo de la columna vertebral del polímero.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter y otros disolventes orgánicos comunes.
Notas
Incompatibles con alcoholes, agentes oxidantes, agua y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Terephthaloyl chloride |
Punto de fusión | 79°C to 83°C |
Punto de ebullición | 265°C |
Temperatura de inflamación | 180°C (356°F) |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN2928 |
Beilstein | 607796 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,ether and other common organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.02 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Terephthaloyl chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride