Learn More
Terephthaloyl Chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 100-20-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H4Cl2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 203.02 |
Número MDL | MFCD00000693 |
Clave InChI | LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride |
PubChem CID | 7488 |
Nombre IUPAC | cloruro de benceno-1,4-dicarbonilo |
SMILES | ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
100-20-9 | |
203.02 | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
7488 | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000693 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
cloruro de benceno-1,4-dicarbonilo |
Especificaciones
Terephthaloyl chloride | |
100-20-9 | |
Blanco | |
99+% | |
C6H4(COCl)2 | |
09, 844 | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de benceno-1,4-dicarbonilo | |
7488 | |
≥99.0% |
99+% | |
79°C to 83°C | |
Authentic | |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000693 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O | |
203.02 | |
203.02 | |
Crystalline Flakes, Crystals or Chunks |
Seguridad y manipulación
GHS P Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-829-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WZ1797000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Terephthaloyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.