Learn More
tert-Butyl Alcohol, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS | 75-65-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10O |
Peso molecular (g/mol) | 74.123 |
Clave InChI | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol |
PubChem CID | 6386 |
ChEBI | CHEBI:45895 |
Nombre IUPAC | 2-metilpropan-2-ol |
SMILES | CC(C)(C)O |
75-65-0 | |
74.123 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CHEBI:45895 | |
CC(C)(C)O |
C4H10O | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
6386 | |
2-metilpropan-2-ol |
Especificaciones
tert-Butyl Alcohol | |
11.00°C | |
1L = 0.78kg | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilpropan-2-ol | |
6386 | |
74.12 |
75-65-0 | |
C4H10O | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CC(C)(C)O | |
74.123 | |
CHEBI:45895 | |
Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
- alcohol terc-butílico
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2