Learn More
tert-Butyl methyl ether, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. p-7072109
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
missing translation for 'unitSize'
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
  • Para cromatografía de gases (GC)
  • Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
  • Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material tert-Butyl methyl ether
Densidad 0.74g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.151
Temperatura de inflamación −33°C (−27.4°F)
Punto de ignición 705°F
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Número UN UN2398
Beilstein 1730942
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.7%
Grado CHROMASOLV™
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: tert-butyl methyl ether
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.