Learn More
Tert-Butyl Methyl Ether, Reagent grade, ≥98%, Honeywell™
Código de producto. 15661620 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Uso con reactivos, ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1634-04-4
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00008812
Clave InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nombre IUPAC 2-metoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Tert-Butyl Methyl Ether
Punto de fusión -109°C
Color Incolora
Densidad 0.74g/mL at 25°C
Punto de ebullición 55.3°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.151
Temperatura de inflamación −33°C (−27.4°F)
Punto de ignición 705°F
Envase Glass Bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.369(lit.)
Fórmula lineal (CH3)3COCH3
Presión de vapor 14.78psi (55°C), 4.05psi (20°C)
Número UN UN2398
Beilstein 1730942
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.