Learn More
tert-butil N-(4-piperidinilmetil)carbamato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10744023
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
CAS 135632-53-0
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.309
Clave InChI VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
Nombre IUPAC tert-butil N-(piperidin-4-ilmetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 95%