Learn More
Cloruro de terc-butilacetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10599990
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7065-46-5
Fórmula molecular C6H11ClO
Peso molecular (g/mol) 134.61
Número MDL MFCD00000737
Clave InChI BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
Nombre IUPAC cloruro de 3,3-dimetilbutanoilo
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylacetyl chloride
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 127.0°C to 129.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2COCl
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido