Learn More
tert-Butildimetilsililacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450378
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 86318-61-8 | C8H16Si | 140.301 g/mol
tert-Butyldimethylsilylacetylene may be used in the synthesis of β-alkynylketone and β-alkynyl aldehydes. It participates in Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with various bromoalkynes to afford synthetically useful unsymmetrical diynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El tert-butildimetilsililacetileno se puede utilizar en la síntesis de la β-alquinilcetona y los β-alquinilaldehídos. Participa en la reacción de acoplamiento cruzado Cadiot-Chodkiewicz con varios bromoalquinos para ofrecer diinos asimétricos sintéticamente útiles.
Solubilidad
Apenas soluble en agua (0,043 g/l a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86318-61-8
Fórmula molecular C8H16Si
Peso molecular (g/mol) 140.301
Número MDL MFCD00191877
Clave InChI RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldimethylsilyl acetylene, tert-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyl ethynyl dimethylsilane, ethynyl-t-butyldimethylsilane, tert-butyldimethylsilyl ethyne, tert-butyl-ethynyl-dimethyl-silane, silane, 1,1-dimethylethyl ethynyldimethyl, t-butyldimethylsilylacetylene, tert-butyldimethylsilylethyne, tert-butylethynyldimethylsilane
PubChem CID 2757281
Nombre IUPAC terc-butil-etinilo-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
Especificaciones
Punto de ebullición 130°C
Nombre del producto químico o material tert-Butyldimethylsilylacetylene
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3)3CSi(CH3)2C≡CH
Número UN UN1993
Beilstein 1921466
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.043g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.3
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.451
Densidad 0.751