Learn More
terc-Pentilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 594-39-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
55.30€ - 175.00€
CAS | 594-39-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H13N |
Peso molecular (g/mol) | 87.166 |
Número MDL | MFCD00008056 |
Clave InChI | GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine |
PubChem CID | 68986 |
ChEBI | CHEBI:84236 |
Nombre IUPAC | 2-metilbutan-2-amina |
SMILES | CCC(C)(C)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11470498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24639.14 |
25 g |
55.30€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11480498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24639.22 |
100 g |
175.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
594-39-8 | |
87.166 | |
GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N | |
68986 | |
2-metilbutan-2-amina |
C5H13N | |
MFCD00008056 | |
tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine | |
CHEBI:84236 | |
CCC(C)(C)N |
Especificaciones
tert-Pentylamine | |
0.746 | |
−1°C (30°F) | |
C5H13N | |
MFCD00008056 | |
Air Sensitive | |
GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilbutan-2-amina | |
68986 | |
87.17 |
594-39-8 | |
76°C to 78°C | |
Amine-like | |
1.3995 | |
UN1106 | |
tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamine | |
CCC(C)(C)N | |
87.166 | |
CHEBI:84236 | |
98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H314-H318-H302-H312-H332
Highly flammable liquid and vapour.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMILAMINAS
missing translation for 'einecsNumber' : 209-839-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- tert-Pentylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: tert-Amylamine