Learn More
Retsch™ Tamices de ensayo con malla de 11,20 a 112,00 mm
Retsch™ Test Sieves consist of a solid Stainless Steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
Marca:  Retsch™ 60.131.022400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15680409
  • 178.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Descripción
  • La tecnología de alta calidad de las juntas garantiza que la malla de alambre se mantenga tenso
  • El bastidor de una sola pieza y las juntas sin costuras de la malla evitan la contaminación cruzada
  • La estructura del bastidor de acero inoxidable se mantiene estable
  • Gran resistencia a la corrosión y fácil limpieza gracias a acero inoxidable de alta aleación
  • Producto de excelente calidad comprobada en inspecciones ópticas exhaustivas
  • Máxima estabilidad y óptimo sellado cuando se utiliza en depósitos con pilas de tamices gracias a la junta tórica que se coloca en el hueco diseñado para este propósito
  • Etiquetado claro y preciso de los tamices con trazabilidad total, basado en el grabado a láser individualizado
Especificaciones
Especificaciones
22,40 mm
DIN ISO 3310-1
Certificado de calibración
200 mm
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
50 mm