Learn More
IKA™ Accesorio de tubo de ensayo para agitador de plataforma IKA
Accesorio con arreglo personalizado para sujetar las gafas de reactivo en un agitador de plataforma.
Marca: IKA™ L001830
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Accesorio con matriz personalizada para sujetar los frascos de reactivo en un agitador de plataforma.
- Requiere accesorio universal VG 3,3
- Facilita el Vortexing multitubo
Especificaciones
Conexión del adaptador del tubo de ensayo | |
Conexión del adaptador del tubo de ensayo | |
Modelo MS 1.34 | |
Accesorio universal, agitador |