Learn More
IKA™ Accesorio de tubo de ensayo para agitador Vortex IKA
Accesorio con arreglo personalizado para sostener los cristales de reactivo en un Vortex.
42.50€ - 43.50€
Especificaciones
Descripción | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
---|---|
Es necesaria | Accesorio universal VG 3.3 |
Código de producto | Marca | Admite | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10307662
|
IKA™
0003343900 |
18 frascos de reactivos de vidrio de 10 mm |
42.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10367702
|
IKA™
0003344000 |
12 frascos de reactivos de vidrio de 12 mm | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
42.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10656263
|
IKA™
0003344100 |
8 frascos de reactivos de vidrio de 16 mm | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
43.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10414522
|
IKA™
0003344200 |
8 frascos de reactivos de vidrio de 20 mm | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
42.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Requiere accesorio universal VG 3,3
- Facilita el Vortexing multitubo
Especificaciones
Conexión del adaptador del tubo de ensayo | |
Accesorio universal VG 3.3 |