Learn More
OHAUS™ Soporte de tubos de ensayo
Mezcla manos libres diseñada para encajar en el mezclador de vórtice de servicio pesado. Se fija fácilmente a la parte superior de la mezcladora y se asegura magnéticamente.
Marca: OHAUS™ 30400222
39.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Usar con mezclador de vórtice de servicio pesado
Especificaciones
18 tubos de ensayo de 19 a 21 mm | |
Inserto de espuma | |
Inserto de espuma para 18 tubos de 19-21 mm | |
1 unidad |
Entre 19 y 21 mm | |
Espuma | |
Agitador vórtex |