Learn More
OHAUS™ Porte-tubes à essai
Mélange mains libres conçu pour s’adapter à l’agitateur vortex à usage intensif. S’attache facilement sur le dessus de l’agitateur avec une fixation magnétique.
Marque:  OHAUS™ 30400216
39.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15782629
  • 42.70€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • À utiliser avec le mélangeur vortex à usage intensif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
52 microtubes de 0,5 ml
Insert en mousse
Insert en mousse pour (52) microtubes de 0,5 ml
1 de chaque
0,5 ml
Mousse
Agitateur Vortex
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis