Learn More
OHAUS™ Rack para tubos de ensayo
Gradilla para tubos de ensayo OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
Marca:  OHAUS™ 30400115
188.21 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15772529
  • 199.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para usar con tubos de varios tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
7 x 9
Blue
Acero con revestimiento de PVC
Rectangular
Yes, When Empty
10 a 13 mm
12,70 cm
17,80 cm
10,200 cm
5,00 in
13 mm
Gradilla para tubos de ensayo de 10-13 mm de diámetro
Autoclavable
Tubos (10 a 13 mm)
63
1
Non-sterile
12,7 x 17,8 x 10,2 cm
5,00 in
7,00 in
4,00 in
12,70 cm