Learn More
Velp Scientifica™ Tubos de ensayo para unidades de digestión
Facilita el análisis de nitrógeno y el proceso de determinación de proteínas. Los tubos de ensayo para unidades de digestión Velp Scientifica™ son para su uso con las unidades de digestión Velp Scientifica™ Kjeldahl.
Marca:  Velp Scientifica™ A00001088
31.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11900114
  • 32.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Descripción
  • Disponibles en recuentos diferentes
  • Disponibles en diferentes tamaños y diámetros
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de ensayo
300 mL
48 mm
Serie DK6/48 y UDK
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Velp Scientifica™ Tubos de ensayo para unidades de digestión > Diámetro exterior: 48 mm