Learn More
Testo™ Tiras de termómetro autoadhesivas Testoterm™
Supervise la temperatura de objetos en movimiento o pequeños y la supervisión a largo plazo de las temperaturas de transporte y almacenamiento.Las tiras de termómetro autoadhesivas Testoterm™ se pueden aplicar a una gran variedad de superficies diferentes.
47.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50 x 18 mm |
---|---|
Exactitud | ± 1,5 °C |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10579091
|
Testo™
0646 1724 |
De 116 °C a 154 °C |
47.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10078480
|
Testo™
0646 2532 |
De 161 °C a 204 °C |
47.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Tiras de temperatura autoadhesivas
- Cambian de color al superar los umbrales en 2 o 3 segundos
- Intervalo de medición de 116 a 154 °C
Especificaciones
50 x 18 mm | |
± 1,5 °C |