Learn More
Solución de hidróxido de amonio tetra-N-butil 0,1 M (0,1 N) en tolueno/metanol, solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073240 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2,5 LT
500 ML
Solución de hidróxido de amonio tetra-N-butil 0,1 M (0,1 N) en tolueno/metanol, solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-49-5
Fórmula molecular C16H37NO
Peso molecular (g/mol) 259.48
Número MDL MFCD00009425
Clave InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
Nombre IUPAC hidróxido de tetrabutilazanio
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.47g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.