Learn More
Fluoruro de tetra-n-butilamonio, solución de 1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080862
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de Tetra-n-butilamonio, solución de 1 M. En THF se utiliza como reactivo para la preparación de inhibidores triples de la recaptación de monoaminas como una nueva generación de antidepresivos, oligoribonucleótidos con enlaces modificados con fosfonato, ésteres de ácido dienoico conjugado utilizando reacciones de acoplamiento de Suzuki y glucósidos poliacetileno. Desempeña un importante papel en los alcoholes alquilos de arilo mediante la alilación de Nozaki-Hiyama catalizada por los ligandos bipiridildiol quirales y el tricloruro de cromo. También se emplea como catalizador en las reacciones de sililación. Además, se usa como fuente de iones fluorados en disolventes orgánicos, así como para la desprotección de grupos de éter sililo.
Solubilidad
Miscible con terahidrofurano, acetonitrilo, dimetilsulfóxido y disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 429-41-4
Fórmula molecular C16H36FN
Peso molecular (g/mol) 261.47
Número MDL MFCD00011747
Clave InChI FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
Nombre IUPAC tetrabutilazanium; fluoruro
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylammonium fluoride
Densidad 0.903
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NF
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3570522
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en THF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride