Learn More
Benzoato de Tetra-n-hexilamonio, 85 % aprox., agua 10 % aprox., Thermo Scientific™
Código de producto. 11440878
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16436-29-6
Fórmula molecular C31H57NO2
Peso molecular (g/mol) 475.80
Número MDL MFCD00041982
Clave InChI PSEQWFPWQRZBOO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrahexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate, tetrahexylazanium benzoate, tetra-n-hexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate 1:1, tetrahexylazanium, thab, ammonium, tetrahexyl-, benzoate, ammonium, benzoate, tetrahexylazanium,benzoate
PubChem CID 85419
Nombre IUPAC tetrahexilazanio;benzoato
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-hexylammonium benzoate
Notas del porcentaje del ensayo agua ≈10 %
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.73
Porcentaje de pureza ∼85%