Learn More
Bromuro de tetraaminopaladio(II), Premion™, 99,95 % (base metálica), Pd 31,3 % mín., Thermo Scientific™
Código de producto. 11339427
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 44463-62-9
Fórmula molecular Br2H12N4Pd
Peso molecular (g/mol) 334.352
Número MDL MFCD00797352
Clave InChI BLPSMPASLSGGOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tetraamminepalladium ii bromide, dibromopalladium tetraamine, dibromopalladium-ammonia 1/4, tetraamminepalladium ii bromide, premion, tetraamminepalladium ii bromide trace metals basis
PubChem CID 16213236
Nombre IUPAC azano;dibromopaladio
SMILES N.N.N.N.Br[Pd]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraamminepalladium(II) bromide
Punto de fusión >150°C (dec.)
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.34
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 31,3% mín.