Learn More
Sulfato de tetraaminopaladio(II), 99,9 % (base metálica), Pd 37,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraamminepalladium (II) sulfate |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 5 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.61 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 37,4 % min |