Learn More
Hidrato de cloruro de tetraaminaplatino(II), 99,995 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10189919 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 108374-32-9 | Cl2H12N4Pt | 334.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108374-32-9
Fórmula molecular Cl2H12N4Pt
Peso molecular (g/mol) 334.11
Número MDL MFCD00149947
Clave InChI KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide
Nombre IUPAC platinum(2+) tetraamine dichloride
SMILES N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.11
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.