Learn More
Cloruro de tetraaminoplatino(II) monohidrato, Premion™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13933-33-0 | Cl2H14N4OPt | 352.12 g/mol
268.34€ - 833.15€
CAS | 13933-33-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl2H14N4OPt |
Peso molecular (g/mol) | 352.12 |
Número MDL | MFCD00149947 |
Clave InChI | GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride |
PubChem CID | 21946612 |
Nombre IUPAC | platinum(2+) tetraamine hydrate dichloride |
SMILES | N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010836.03 |
1 g |
268.34€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11386967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010836.06 |
5 g |
833.15€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tetraammineplatinum(II) chloride is used as a catalyst in the chemical synthesis and a precursor for platinum catalysts. This complex has pharmaceutical applications and used in proteomics research. It is used in the preparation of Pt catalysts supported on reduced graphite oxide (RGO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
13933-33-0 | |
352.12 | |
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L | |
21946612 | |
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Cl2H14N4OPt | |
MFCD00149947 | |
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride | |
platinum(2+) tetraamine hydrate dichloride |
Especificaciones
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate | |
13933-33-0 | |
cristalino/a/s | |
Cl2H14N4OPt | |
azane;platinum 2+ ;dichloride;hydrate, tetrammineplatinum ii chloride hydrate, tetraammineplatinum ii chloride monohydrate, platinum 2+ ion tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ tetraamine hydrate dichloride, platinum 2+ chloride-ammonia-water 1/2/4/1, tetraamineplatinium ii chloride | |
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) tetraamine hydrate dichloride | |
21946612 | |
99.995% | |
Hygroscopic |
250°C (dec.) | |
De blanco a crema | |
(base metálica) | |
MFCD00149947 | |
Soluble in water | |
N.N.N.N.O.[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
352.12 | |
352.13 (334.11 Anhydrous) | |
Premion™ | |
2.74g/mL |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H290-H315-H319
Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-706-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes