Learn More
Trihidrato de fluoruro de tetrabutilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87749-50-6 | C16H36FN·3H2O | 315.51 g/mol
43.79€ - 138.69€
CAS | 87749-50-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H36FN·3H2O |
Peso molecular (g/mol) | 315.51 |
Número MDL | MFCD00149981 |
Clave InChI | VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057 |
PubChem CID | 11726816 |
Nombre IUPAC | tetrabutilazanio; fluoruro; trihidrato |
SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-] |
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Envase | Price | Quantity & Availability | ||||
10022970
|
Thermo Scientific Acros
221080100 |
10 g | Frasco de vidrio |
43.79€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10266320
|
Thermo Scientific Acros
221080500 |
50 g | Frasco de vidrio |
138.69€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-XChemical Identifiers
87749-50-6 | |
315.51 | |
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M | |
11726816 | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-] |
C16H36FN·3H2O | |
MFCD00149981 | |
tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057 | |
tetrabutilazanio; fluoruro; trihidrato |
Specifications
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate | |
87749-50-6 | |
Blanco a amarillo | |
99% | |
[CH3(CH2)3]4NF·3H2O | |
04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,321 | |
Solubility in water: soluble | |
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-] | |
315.51 | |
315.51 | |
Polvo cristalino, cristales o trozos |
99% | |
58°C to 60°C | |
Auténtico | |
C16H36FN·3H2O | |
MFCD00149981 | |
tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057 | |
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutilazanio; fluoruro; trihidrato | |
11726816 | |
99% |
Safety and Handling
Declaración de GHS H:
Provoca daños oculares graves.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.