Learn More
Sulfato de hidrógeno tetrabutilamónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10743551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
250 GR
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
CAS 32503-27-8
Fórmula molecular C16H37NO4S
Peso molecular (g/mol) 339.54
Número MDL MFCD00011637
Clave InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
Nombre IUPAC sulfato de hidrógeno; tetrabutilamonio
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4NHSO4
Cantidad 100 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Información de solubilidad Solubility in water: >50%.
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.