Learn More
Hidróxido tetrabutilamónico 30-hidrato, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
CAS: 147741-30-8 | C16H97NO31 | 799.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
CAS 147741-30-8
Fórmula molecular C16H97NO31
Peso molecular (g/mol) 799.93
Número MDL MFCD00149573
Clave InChI DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
PubChem CID 16218633
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
Punto de fusión 27.0°C to 30.0°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Nombre IUPAC tetrabutylazanium triacontahydrate hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 799.93
Porcentaje de pureza ≥95%
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodine monochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.