Learn More
Valorante de hidroxido tetrabutílamonio, 0,4 M en agua, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Especificaciones
Absorbancia | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm |
Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium hydroxide titrant |
Color | Sin designar |
Nombre de nota | 0.4M in Water |
Fórmula lineal | (CH3(CH2)3)4NOH |
Beilstein | 04, II, 634 |
Concentración | 0.37 to 0.43M |
Fieser | 05,645; 11,500 |
Densidad | 0.85 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Valorante de hidroxido tetrabutílamonio, 0,4 M en agua, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido